Merck
MAT047025120
Matrix Scientific
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.24
MDL番号:
mp
262-263
Iupac Name
imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O2S/c13-9(14)6-5-12-7-3-1-2-4-8(7)15-10(12)11-6/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
RPTIDKXUZBSTRL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006930.html
Melting Point
262-263
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006930.html