Merck
MAT047025067
Matrix Scientific
2,4-Bis(dimethylamino)pyrimidine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.24
MDL番号:
mp
164-168
Iupac Name
2,6-bis(dimethylamino)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14N4O2/c1-12(2)7-5-6(8(14)15)10-9(11-7)13(3)4/h5H,1-4H3,(H,14,15)
InChI Key
DWPRJVXKQCFURP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006882.html
Melting Point
164-168
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006882.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)