Merck
MAT047025045
Matrix Scientific
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.6
MDL番号:
mp
140-143
Iupac Name
2-(4-chloro-2-nitrophenyl)malonaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6ClNO4/c10-7-1-2-8(6(4-12)5-13)9(3-7)11(14)15/h1-6H
InChI Key
NYLPVNGQGLWFEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006863.html
Melting Point
140-143
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006863.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)