Merck
MAT047024146
Matrix Scientific
Methyl perfluoroheptanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
378.09
MDL番号:
bp
138-139
Iupac Name
methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoate
Inchi Code
1S/C8H3F13O2/c1-23-2(22)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1H3
InChI Key
JHROQORAJUWVCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/005781.html
Boiling point
138-139
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005781.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)