Merck
MAT047022039
Matrix Scientific
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
$54.72
5 G
$219.00
$54.72
単価$62.90割引13%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
$54.72
5 G
$219.00
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.07
MDL番号:
$54.72
単価$62.90割引13%
在庫あり詳細
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-6(13(10,11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI Key
VUBHGNHDBFATNY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001244.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001244.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)