Merck
MAT047021234
Matrix Scientific
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.15
MDL番号:
mp
141-144
Iupac Name
(2E)-3-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H6F4O2/c11-8-3-1-6(2-4-9(15)16)5-7(8)10(12,13)14/h1-5H,(H,15,16)/b4-2+
InChI Key
DESJUJUEXMNIGB-DUXPYHPUSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/002301.html
Melting Point
141-144
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/002301.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)