Merck
MAN412111747
Manchester Organics
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.55
MDL番号:
Iupac Name
O-(trifluoromethyl)serine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F3NO3.ClH/c5-4(6,7)11-1-2(8)3(9)10;/h2H,1,8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
HCLQKIXYVYYPFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G28300