Merck
LIFH999A5FB5
Life Chemicals Inc.
N-methyl-N-[(piperidin-4-yl)methyl]methanesulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.77
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-N-(piperidin-4-ylmethyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O2S.ClH/c1-10(13(2,11)12)7-8-3-5-9-6-4-8;/h8-9H,3-7H2,1-2H3;1H
InChI Key
FAVSMWALRRCJJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid