Merck
LIFH93E335AB
Life Chemicals Inc.
6-methyl-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.8
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-2-(piperazin-1-yl)benzo[d]thiazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3S.ClH/c1-9-2-3-10-11(8-9)16-12(14-10)15-6-4-13-5-7-15;/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3;1H
InChI Key
FLMSIITXEGMUKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid