Merck
LIFH93E33599
Life Chemicals Inc.
1-oxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-ene hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.68
MDL番号:
Iupac Name
1-oxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO.ClH/c1-2-8-11-9(3-1)4-6-10-7-5-9;/h1-2,10H,3-8H2;1H
InChI Key
NORFZZRPRYIWSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid