Merck
LIFH93DAE042
Life Chemicals Inc.
1-(pyridazin-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.1
MDL番号:
Iupac Name
1-(pyridazin-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c8-6-4-11(5-6)7-2-1-3-9-10-7;;/h1-3,6H,4-5,8H2;2*1H
InChI Key
UNEFYZMQXHPWGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid