Merck
LIFH779AE4D6
Life Chemicals Inc.
3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.63
MDL番号:
Iupac Name
3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c9-6(10)7-2-1-5(7)3-8-4-7;/h5,8H,1-4H2,(H,9,10);1H
InChI Key
BMMUJLSVMRSEKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid