Merck
LIFH5F6BEB1B
Life Chemicals Inc.
2-amino-1-cyclopentylethan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1-cyclopentylethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6H,1-5,8H2;1H
InChI Key
BANYAVAMMDWLRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid