Merck
LIFH580E1936
Life Chemicals Inc.
8-iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,6-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.08
MDL番号:
Iupac Name
8-iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,6-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H9IN2/c9-7-5-10-4-6-2-1-3-11-8(6)7/h4-5,11H,1-3H2
InChI Key
GLELVBGTACPKDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid