Merck
LIFH55F4F2AF
Life Chemicals Inc.
[5-(furan-2-yl)furan-2-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
Iupac Name
[2,2'-bifuran]-5-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c10-6-7-3-4-9(12-7)8-2-1-5-11-8/h1-5H,6,10H2
InChI Key
MORCKEYIAFEMQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
94%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid