Merck
LIFH324A10A7
Life Chemicals Inc.
4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H4BrF3N2/c6-4-1-10-11(2-4)3-5(7,8)9/h1-2H,3H2
InChI Key
ODBMLKPFRGSZSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid