Merck
LIFH11AADBDF
Life Chemicals Inc.
2,3-dibromo-5-fluoropyridine-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.89
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dibromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2Br2FNO/c7-5-3(2-11)4(9)1-10-6(5)8/h1-2H
InChI Key
XNHWTDNJARGUJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)