Merck
LIFH03CD758E
Life Chemicals Inc.
N-cyclopropyl-N-(piperidin-4-yl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.32
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropyl-N-(piperidin-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O2S/c1-14(12,13)11(8-2-3-8)9-4-6-10-7-5-9/h8-10H,2-7H2,1H3
InChI Key
VQKQFABWKDCTAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)