Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-3-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8-1-2-9(7-10-8)3-5-12-6-4-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI Key
KQGOKEQLQCXXDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-3-one
1S/C9H15NO2/c11-8-1-2-9(7-10-8)3-5-12-6-4-9/h1-7H2,(H,10,11)
KQGOKEQLQCXXDN-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください: