Merck
LIF945291912
Life Chemicals Inc.
N-[1-(2-methoxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
N-(1-(2-methoxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-8(13-9(2)14)12(15)10-6-4-5-7-11(10)16-3/h4-8H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
MJERPXQMJPLVCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid