Merck
LIF945291565
Life Chemicals Inc.
6-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.2
MDL番号:
Iupac Name
6-(tetrahydro-3-furanyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c12-10(13)7-1-2-9(11-5-7)15-8-3-4-14-6-8/h1-2,5,8H,3-4,6H2,(H,12,13)
InChI Key
NFRNOHBFHSPSFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid