Merck
LIF945291245
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromophenyl)azetidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.07
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(12)11-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,12)
InChI Key
YSIKXVRYGIZALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid