Merck
LIF514347247
Life Chemicals Inc.
6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazin-3-ylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazin-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-5-6-4-8-9-2-1-3-11-7(6)9/h4,10H,1-3,5H2
InChI Key
VJNZTRPIADPNDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid