Merck
LIF509446796
Life Chemicals Inc.
tert-butyl 3-hydrazinylpropanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.68
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydrazineylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-7(2,3)11-6(10)4-5-9-8;/h9H,4-5,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
LCBBWUYXNLPZIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid