Merck
LIF509445019
Life Chemicals Inc.
3,3-difluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.61
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11F2N.ClH/c1-5(2,3-8)4(6)7;/h4H,3,8H2,1-2H3;1H
InChI Key
UYMWPYAPWAJTKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid