Merck
LIF509444790
Life Chemicals Inc.
6,8-dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,5-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.97
MDL番号:
Iupac Name
6,8-dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,5-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H8Br2N2/c9-5-4-7(10)12-6-2-1-3-11-8(5)6/h4,11H,1-3H2
InChI Key
SOCSRDXBNUJLNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid