Merck
LIF465533731
Life Chemicals Inc.
2-(4-tert-butylphenyl)ethene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.77
MDL番号:
Iupac Name
(E)-2-(4-tert-butylphenyl)ethenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H15ClO2S/c1-12(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-16(13,14)15/h4-9H,1-3H3/b9-8+
InChI Key
SMXDMHCNNWGZJY-CMDGGOBGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid