Merck
LIF458786995
Life Chemicals Inc.
2-amino-1-cyclohexylethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1-cyclohexylethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h7-8,10H,1-6,9H2
InChI Key
MSIAFRBGOYFCND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid