Merck
LIF448693594
Life Chemicals Inc.
4-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
Iupac Name
4-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-7-6-9(12-11-7)8-2-4-10-5-3-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
LBPUEIZNBMJNSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid