Merck
LIF448278285
Life Chemicals Inc.
2-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)7-3-4-8-9(5-7)13-10(12-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
MUOXFPZUFVDVRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid