Merck
LIF444784123
Life Chemicals Inc.
2-((3-carboxypropyl)carbamoyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.24
MDL番号:
Iupac Name
2-{[(3-carboxypropyl)amino]carbonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO5/c14-10(15)6-3-7-13-11(16)8-4-1-2-5-9(8)12(17)18/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)
InChI Key
LENIZMSGCFPTBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid