Merck
LIF432341974
Life Chemicals Inc.
5-chloro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.7
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10ClNO2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(14(17-12)15(18)19)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,17H,(H,18,19)
InChI Key
WQRNPWUZAVBEBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid