Merck
LIF432341796
Life Chemicals Inc.
N-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.66
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F3N2O.ClH/c9-8(10,11)5-13-7(14)6-1-3-12-4-2-6;/h6,12H,1-5H2,(H,13,14);1H
InChI Key
DGLVNKMHXSIKLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid