Merck
LIF372156955
Life Chemicals Inc.
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.09
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H4N2O3/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h1H,(H2,5,6)(H,7,8)
InChI Key
HLHGBUDVJAFBRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid