Merck
LIF372156145
Life Chemicals Inc.
(2-bromophenyl)[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
330.18
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromophenyl)[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H16BrNO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-6-4-5-7-9(8)14/h4-7,10H,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI Key
XAAGWHKTRALRLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid