Merck
LIF372153205
Life Chemicals Inc.
3H-Oxazole-2-thione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
101.13
MDL番号:
Iupac Name
1,3-oxazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C3H3NOS/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,6)
InChI Key
CLEJZSNZYFJMKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid