Merck
LIF372152596
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.72
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O2/c13-9-12(16)14-10-1-3-11(4-2-10)15-5-7-17-8-6-15/h1-4H,5-9H2,(H,14,16)
InChI Key
WNCPYARGOVXDAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid