Merck
LIF100870199
Life Chemicals Inc.
3-Benzoimidazol-1-yl-butyric acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.69
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O2.ClH/c1-8(6-11(14)15)13-7-12-9-4-2-3-5-10(9)13;/h2-5,7-8H,6H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI Key
VJMPMBXKRWFLNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid