Merck
KEYH5DFE419A
Key Organics / BIONET
2-chloro-N-(2,6-difluorophenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,6-difluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO/c9-4-7(13)12-8-5(10)2-1-3-6(8)11/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChI Key
KGKTXGFDPWHUBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GR-0016
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GR-0016
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)