Merck
KEYH57C560FE
Key Organics / BIONET
3-(aminomethyl)pyridin-1-ium-1-olate dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.06
MDL番号:
Iupac Name
3-(aminomethyl)pyridine 1-oxide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-6-2-1-3-8(9)5-6;;/h1-3,5H,4,7H2;2*1H
InChI Key
VFXAZEQTNPPPDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-35991
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-35991
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)