Merck
KEYH305DA308
Key Organics / BIONET
6-methyl-2-[3-(methylsulfanyl)phenyl]-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
279.12
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-2-(3-(methylthio)phenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Inchi Code
1S/C12H14BNO4S/c1-14-7-11(15)17-13(18-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)19-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
UYOUZFXQPKCASA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AP-0041
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AP-0041
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)