Merck
KEYH14DEEC0E
Key Organics / BIONET
ethyl 2-cyano-3-(furan-2-yl)prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-(2-furyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-2-13-10(12)8(7-11)6-9-4-3-5-14-9/h3-6H,2H2,1H3/b8-6+
InChI Key
MWOUIHHHTGARFQ-SOFGYWHQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-6473
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-6473