Merck
KEY947335313
Key Organics / BIONET
7-bromoquinazolin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-4-12-8(6)10/h1-4H,(H2,10,11,12)
InChI Key
RTKSTBCHSICNLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-3537
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-3537
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)