Merck
KEY771306133
Key Organics / BIONET
3-chloropyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.6
MDL番号:
Iupac Name
3-chloropyrido[2,3-b]pyrazin-6-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-5-3-10-4-1-2-6(9)12-7(4)11-5/h1-3H,(H2,9,11,12)
InChI Key
QLIBKHMDPSXBBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4974
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4974
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)