Merck
KEY771306066
Key Organics / BIONET
(E)-N-[(2-methoxyphenyl)methylidene]hydroxylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
Iupac Name
1-methoxy-2-(nitrosomethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)6-9-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
YIWUJCSPKRHBCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3024
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3024
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)