Merck
KEY771306002
Key Organics / BIONET
(2R)-2-amino-2-(3-bromophenyl)ethan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥170,500
ベンダーカタログ番号: GS-7315-1G
¥170,500
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥170,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.54
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: GS-7315-1G
¥170,500
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2R)-2-amino-2-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrNO.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(10)5-11;/h1-4,8,11H,5,10H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI Key
MIVIGGHRMIPLJI-QRPNPIFTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7315
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7315
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)