Merck
KEY771305948
Key Organics / BIONET
(2S)-2-amino-3-(6-methylpyridin-3-yl)propanoic acid hcl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.13
MDL番号:
Iupac Name
(S)-2-amino-3-(6-methylpyridin-3-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.2ClH/c1-6-2-3-7(5-11-6)4-8(10)9(12)13;;/h2-3,5,8H,4,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H/t8-;;/m0../s1
InChI Key
PLUDLSKFJNVNDE-JZGIKJSDSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7224
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7224
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)