Merck
KEY771305537
Key Organics / BIONET
2-amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.05
MDL番号:
Iupac Name
amino(2,4-dichlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO2/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
InChI Key
YXUSXKBQYIPZDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6L-373S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6L-373S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)