Merck
KEY466135795
Key Organics / BIONET
5-methoxy-3-methyl-4-nitro-1,2-benzoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.17
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-3-methyl-4-nitrobenzo[d]isoxazole
Inchi Code
1S/C9H8N2O4/c1-5-8-6(15-10-5)3-4-7(14-2)9(8)11(12)13/h3-4H,1-2H3
InChI Key
LEZMSQWXQRQOKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00016
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00016
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)