Merck
KEY466133783
Key Organics / BIONET
1-[(5Z)-5-[(2-methoxyphenyl)methylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]piperidine-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
362.43
MDL番号:
Iupac Name
1-[(5Z)-5-(2-methoxybenzylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C16H14N2O4S2/c1-22-11-6-3-2-5-10(11)9-12-15(21)18(16(23)24-12)17-13(19)7-4-8-14(17)20/h2-3,5-6,9H,4,7-8H2,1H3/b12-9-
InChI Key
UCWPRGDVJWQHLF-XFXZXTDPSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12L-734
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12L-734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)